Fontos dokumentumok
67869
4-Methylmorpholine
BioXtra, suitable for protein sequencing, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
NMM
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
18 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
technika/technikák
protein sequencing: suitable
szennyeződések
with OPA-reagent reacting impuritites, none detected (fluorimetric)
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 290 nm
alkalmasság
suitable for protein sequencing
SMILES string
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Effect of morpholine, and 4-methylmorpholine on urethane formation: a computational study: This paper explores the role of 4-methylmorpholine in urethane synthesis, highlighting its utility in enhancing reaction efficiencies within computational models (Waleed et al., 2023).
- Design, Synthesis, Characterization, and In Vitro Evaluation of a New Cross-Linked Hyaluronic Acid for Pharmaceutical and Cosmetic Applications: Incorporates 4-methylmorpholine in the design and synthesis of new hyaluronic acid formulations, underscoring its role in developing innovative pharmaceutical and cosmetic products (Sciabica et al., 2021).
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?