Fontos dokumentumok
57934
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL
a címkézés mértéke
11.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
A general purpose hydrophobic alkyl phase that is very retentive and gives good peak shape for a wide variety of compounds.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)