Fontos dokumentumok
52044
Hexaethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
C12E6, Dodecylhexaglycol, Polyoxyethylene (6) lauryl ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥98.0% (TLC)
molekulatömeg
450.65 g/mol
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C24H50O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-26-15-17-28-19-21-30-23-24-31-22-20-29-18-16-27-14-12-25/h25H,2-24H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJCFEGKCRWEVSN-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2