Fontos dokumentumok
76436
Pentaethylene glycol monodecyl ether
BioXtra, ≥97.0% (GC)
Szinonimák:
C10E5, Decyl pentaethylene glycol ether, Decylpentaglycol, Polyoxyethylene (5) decyl ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
molekulatömeg
378.54 g/mol
törésmutató
n20/D 1.453
sűrűség
0.973 g/mL at 20 °C (lit.)
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-22-13-15-24-17-19-26-20-18-25-16-14-23-12-10-21/h21H,2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAXPOSPGRHYIHE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
<li><strong>Effect of Hydrostatic Pressure on Gas Solubilization in Micelles:</strong> This research investigates how hydrostatic pressure affects gas solubilization in micelles, hinting at the environmental and industrial relevance of Pentaethylene glycol monodecyl ether in creating more efficient surfactant systems (Meng and Ashbaugh, 2015).</li>
<li><strong>Structural Evolution in the Isotropic Channel of a Water-Nonionic Surfactant System That Has a Disconnected Lamellar Phase:</strong> The paper details the behavior of nonionic surfactant systems under varied conditions, useful in understanding the solubilizing and stabilizing properties of Pentaethylene glycol monodecyl ether in pharmaceutical and cosmetic products (Stubenrauch et al., 2012).</li>
</ul>
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?