691550-M
Zinc (II) Protoporphyrin IX
A potent and selective inhibitor of heme oxygenase, the enzyme which generates carbon monoxide (CO) and biliverdin.
Szinonimák:
Zinc (II) Protoporphyrin IX, ZnPP-9
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
dark red
oldhatóság
DMF: soluble
pyridine: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Zn+2].[n-]1c2cc3nc(cc4[n-]c(cc5nc(cc1c(c2CCC(=O)O)C)c(c5C=C)C)c(c4C=C)C)c(c3CCC(=O)O)C
InChI
1S/C34H34N4O4.Zn/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);/q;+2/p-2/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14-,30-15?,31-16-,32-16?;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUTVBRXUIKZACV-RGUWPKJZSA-L
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
heme oxygenase
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Bing, O., et al. 1995. NeuroReport 6, 1369.
Hinchliffe, R.F., et al. 1995. Pediatr. Hematol. Oncol. 12, 455.
Kadoya, C., et al. 1995. Stroke 26, 1035.
Ny, L., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 115, 186.
Luo, D., and Vincent, S.R. 1994. Eur. J. Pharmacol. 267, 263.
Marks, G.S., et al. 1993. Can. J. Physiol. Pharmacol. 71, 753.
Zhuo, M., et al. 1993. Science 260, 1946.
WGK
WGK 3