5100
CD164 human
recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
leírás
0.05 mg of recombinant human CD164 in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
sterilitás
Filtered sterilized solution
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 50 μg
koncentráció
0.5 mg protein/mL
elérési szám
NP_006007
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CD164(8763)
Alkalmazás
Use this procedure as a guideline to determine optimal coating conditions for the culture system of choice.
1. Thaw CD164 and dilute to desired concentration using serum-free medium or PBS. The final solution should be sufficiently dilute so the volume added covers the surface evenly (1-10 μg/well, 6 well plate).
Note: Use 1 ml PBS per well in a 6-well plate.
2. Add 1 - 10 μg protein to each well and incubate at 2 to 10 °C overnight.
3. After incubation, aspirate remaining material.
4. Plates are ready for use. They may also be stored at 2-8 °C damp or air dried if sterility is maintained
Szekvencia
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2