Fontos dokumentumok
5096-M
Sigma-Aldrich
Mounting Fluid, Low Glycerol, recommended for Rabies
Méret kiválasztása
10 ML
28 700,00 Ft
28 700,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 ML
28 700,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116012
eCl@ss:
32160405
28 700,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Mounting fluid, low glycerol.
Alkalmazás
Recommended for use with the following Rabies Reagents: Rabies DFA Reagent (Cat. #5100), Rabies DFA II Reagent (Cat. #5500), and the Rabies Polyclonal Reagent (Cat. #5199).
Fizikai forma
Low glycerol mounting fluid in buffered saline solution with 0.2% sodium azide. Ready to use; do not dilute.
Tárolás és stabilitás
When stored at 2-8°C, reagent is stable up to the expiration date printed on the label.
WARNING / PRECAUTION:
Sodium azide, present in this reagent can form potentially explosive metal azides with lead and copper pipes. Upon disposal, flush with large volumes of water to prevent build-up in plumbing.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1