46946
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 150,000, (FITC:Glucose = 1:160)
Szinonimák:
FITC-Dextran 150, FITC–Dextran
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average mol wt 150,000
összetétel
(FITC:Glucose = 1:160)
a címkézés mértéke
~0.004 mol/mol FITC glucose
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL, slightly hazy, very deep yellow-orange
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?