Fontos dokumentumok
40857
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 5 μm
Szinonimák:
PS-MAGFluoRed_Biotin
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
összetétel
iron oxide, ≥20%
koncentráció
0.1 wt. % (solid)
részecskeméret
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
sűrűség
1.3-2.3 g/cm3
fluoreszcencia
λex 650 nm; λem 678 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Komponensek
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoRed fluorescent dye
Analízis megjegyzés
activity of streptavidin POD: >500 U/g
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
410.0 °F
Lobbanási pont (C)
210 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)