90903
Schaeffer and Fulton Spore Stain Solution A
for microscopy
Szinonimák:
Malachite Green Solution according to Schaeffer and Fulton
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
termékcsalád
BioChemika
form
solution
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
alkalmasság
spore forming microorganisms
InChI
1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Komponensek
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain A: Malachite green 50 g/l in water
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?