Merck
24531C
SAFC
EX-CELL® EBx PRO-I Serum-Free Medium for Embryonic Stem Cells
without L-Glutamine, without Phenol Red, without Sodium Bicarbonate
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.71
leírás
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
form
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
2-8°C
Mennyiség
Formulated to contain 20.7 grams of powder per liter of medium.
Jogi információk
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3