Merck
24530C
SAFC
EX-CELL® EBx GRO-I Serum-Free Medium for Embryonic Stem Cells
without L-glutamine, without phenol red, without sodium bicarbonate
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.71
leírás
Animal-component free
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
Forma
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
2-8°C
Mennyiség
Formulated to contain 19.1 grams of powder per liter of medium.
Jogi információk
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)