Fontos dokumentumok
211F-GS
Sigma-Aldrich
Endothelial Cell Growth Supplement without FBS (5ml)
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
form
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
1 yr
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3