Fontos dokumentumok
111-GS
Sigma-Aldrich
Microvascular Endothelial Cell Growth Supplements (30ml)
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
Forma
liquid
eltarthatósági idő
1 yr
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)