Fontos dokumentumok
213-500
Sigma-Aldrich
Endothelial Cell Growth Medium v2 (500 ml)
Szinonimák:
Endothelial Cell Culture Medium
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.81
form
liquid
eltarthatósági idő
6 mo.
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Endothelial Cell Growth Medium v2 (500 ml) is an all-in-one-ready-to-use media that contains growth factors that facilitate accelerated growth.
Alkalmazás
Endothelial Cell Growth Medium v2 (500 ml) has been used to culture:
  • human aortic endothelial cells
  • human cardiac microvascular endothelial cells
  • human coronary artery endothelial cells
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1