Fontos dokumentumok
211CM-05
Sigma-Aldrich
HUVEC Conditioning Medium (5 ml)
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
NACRES:
NA.71
Forma
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6 mo.
kiszerelés
pkg of 5 mL
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
HUVEC Conditioned Medium consists of the media collected out of flasks that contained growing HUVEC. Contains cell-secreted, bio-active growth factors, proteins & cytokines, a.k.a. "Cell-free culture supernatant." For particularly fastidious or finicky cells that require specific mediator substances to help them grow or "take."
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)