Fontos dokumentumok
210PR-500
Sigma-Aldrich
Endothelial Cell Basal Medium without Phenol Red (500 ml)
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
form
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
1 yr
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Basal Medium without Growth Supplement
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1