C-22110
Endothelial Cell Growth Medium
Kit including Basal Medium and SupplementPack, 500 ml
Szinonimák:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
kiszerelés
pkg of 500 ml
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Protocols
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Related Content
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.