Merck
29242
Supelco
(−)-Guaiol
analytical standard
Szinonimák:
(3R,6S,10S)-6,10,α,α-Tetramethylbicyclo[5.3.0]dec-1(7)-ene-3-methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H26O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.37
Beilstein:
2047993
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −30.0±2°, c = 1 in ethanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
91-93 °C (lit.)
91-93 °C
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWVJWDMOZJXUID-SDDRHHMPSA-N
Általános leírás
(-)-Guaiol is a sesquiterpene alcohol which has guaiane skeleton. It naturally occurs in essential oils extracted from Salvia lanigera and Helitta ongifoliata and has antibacterial activity.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Microbial transformation of (-)-guaiol and antibacterial activity of its transformed products.
Choudhary MI
Journal of Natural Products, 70(5), 849-852 (2007)