165062K
MAPTRIX-C-DGEA
Collagen Mimetic, aqueous solution
Méret kiválasztása
69 600,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
69 600,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
sterilitás
Filtered sterilized solution
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
~23.0 kDa
kiszerelés
pkg of 2.5 mg
koncentráció
0.5 mg/mL protein
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
Kötési specifikusság
Receptor: α2β1
Domain: α1(I)
Binding Motif: DGEA
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)