1.25193
Cellvento® 4HEK Liquid
Chemically defined, sterile; sterile-filtered, suitable (for HEK293 cell culture)
Gyógyszeripari előállítás
leírás
shipped with cooling pack
sterilitás
sterile; sterile-filtered
termékcsalád
Cellvento®
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Mennyiség
Jogi információk
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Read our white paper on the development of a novel cell culture medium for AAV production with multiple HEK293 lineages and process optimization.
Scaling up viral vector production using adherent cell culture systems is challenging. Learn how suspension cell culture systems benefit large-scale bioprocessing.
Upstream gene therapy optimization maximizes viral vector titers; partner with technology experts for HEK293, HEK293T, and Sf9 cell solutions.
The current status and future manufacturing of AAV-based gene therapies is discussed in this podcast transcript, including how to streamline large-scale manufacturing.
Related Content
Transzfekción alapuló megoldás a vírusvektorok előállítására szuszpenziós sejtvonalat, kémiailag meghatározott közeget és méretarányosan bizonyított teljesítményű eljárást használva.
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.