Merck
14581C
SAFC
EX-CELL® MDCK Serum-Free Medium for MDCK Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Minőségi szint
leírás
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
glucose: 6.0 g/L
NaHCO3: 1.8 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
EX-CELL MDCK is an animal-protein free, serum-free medium developed for the long-term growth of Madin Darby Canine Kidney (MDCK) and related cells. The cells, in an attachment culture, can be subcultured directly into EX-CELL MDCK from serum-supplemented media without adaptation. Cell densities and doubling times achieved under serum-free conditions are comparable to those achieved in a serum-supplemented culture.
Jogi információk
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)