Merck
137273
SAFC
MOPS
EMPROVE® EVOLVE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
MOPS, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.26
Beilstein:
1106776
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EVOLVE
Teszt
99.5%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
2.5-4 (1 M in water)
hasznos pH-tartomány
6.5-7.9
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
pKa 
7.2
λ
1 M in water
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
MOPS is a biological buffer also referred to as a “Propane Sultone” buffer. The pKa of MOPS is 7.01 which make it an ideal candidate for medias and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MOPS is considered to be non-toxic to culture cell lines and provides high-solution clarity.MOPS is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream). MOPS based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins and blood components.
Kiszerelés
100 g in poly bottle
1 kg in poly bottle
10, 25 kg in poly drum
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup