Merck
05387
Supelco
γ-Carotene
analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H56
CAS-szám:
Molekulatömeg:
536.87
Beilstein:
3226412
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C=C(C)\CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C40H56/c1-32(2)18-13-21-35(5)24-15-26-36(6)25-14-22-33(3)19-11-12-20-34(4)23-16-27-37(7)29-30-39-38(8)28-17-31-40(39,9)10/h11-12,14-16,18-20,22-27,29-30H,13,17,21,28,31H2,1-10H3/b12-11+,22-14+,23-16+,26-15+,30-29+,33-19+,34-20+,35-24+,36-25+,37-27+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRQKOYFGHJYEFS-BXOLYSJBSA-N
Általános leírás
γ-Carotene belongs to the class of carotenoids with provitamin A activity.
Alkalmazás
γ-Carotene may be used as a reference standard in the determination of γ-carotene in fruits using high performance liquid chromatography coupled with diode array detector (HPLC-DAD) and mass spectrometry (HPLC-MS).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention (2010)
Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention (2010)
Confirmation of the identity of the carotenoids of tropical fruits by HPLC-DAD and HPLC-MS.
Azevedo-Meleiro CH and Rodriguez-Amaya DB
J. Food Compos. Anal., 17(3-4), 385-396 (2004)