178278
Apigenin
Induces the reversion of transformed phenotypes of v-H-ras-transformed NIH 3T3 cells at low concentration (12.5 µM).
Szinonimák:
Apigenin, 4ʹ,5,7-Trihydroxyflavone
Teszt
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
yellow
oldhatóság
hot ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
MAP kinase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Chaumontet, C., et al. 1994. Carcinogenesis 15, 2325.
Kuo, M.L., et al. 1994. Cancer Lett.87, 91.
Sato, F., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.204, 578.
WGK
WGK 3