Fontos dokumentumok
PHR2198
Apigenin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Apigenin, 4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1040683
API-család
apigenin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 75 mg
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
WGK
WGK 3