Merck
400599
Sigma-Aldrich
Rubidium chromate
Szinonimák:
Dioxido(dioxo)chromium rubidium(1+)
About This Item
Lineáris képlet:
Rb2CrO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
koncentráció
14.5-21.7% Cr (by Na2S2O3, titration)
sűrűség
3.518 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Rb+].[Rb+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.2Rb/q;;;2*-1;2*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXLJFWCCZKCVSQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)