Fontos dokumentumok
04499
4-Ethylmorpholine
BioXtra, suitable for protein sequencing, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
N-ethylmorpholine
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
szennyeződések
with OPA-reagent reacting impurities, none detected (fluorimetric)
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
bp
139 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
sűrűség
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 300 nm
alkalmasság
suitable for protein sequencing
SMILES string
CCN1CCOCC1
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?