Fontos dokumentumok
T1470000
Tinidazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tinidazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)