Merck
PHL85779
Tilianin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Acacetin 7-glucoside, Astroside, Moldavoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H22O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
OC1=C(C(C=C(C2=CC=C(OC)C=C2)O3)=O)C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C1
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-11-4-2-10(3-5-11)15-8-14(25)18-13(24)6-12(7-16(18)31-15)30-22-21(28)20(27)19(26)17(9-23)32-22/h2-8,17,19-24,26-28H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLZCOTZRUWYPTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)