Fontos dokumentumok
229784
Manganese(II) sulfate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Manganous(II) sulfate hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for SM 5210
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- As an electrolyte additive in rechargeable aqueous zinc/sodium manganese oxides batteries. It helps to stabilize the manganese oxide cathode and improve the overall electrochemical stability of the battery
- In the synthesis of electrodes for supercapacitors due to its high theoretical capacitance, low cost, and environmental friendliness.
- As a precursor material to synthesize various forms of manganese oxide (MnOx) for use as electrode materials in supercapacitors.
- As a precursor materials along with other transition metal sulfates for the synthesis of cathode materials such as NMC for Lithium-ion batteries.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.