Fontos dokumentumok
C4386
Activated charcoal
acid-washed with hydrochloric acid
Szinonimák:
Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
szennyeződések
≤10% moisture content
mp
3550 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.1%
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?