Merck
W284220
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
≥99.0%, natural, FG
Szinonimák:
Methyl propyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
FEMA-szám:
2842
Beilstein:
506058
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
7.054
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fruity; woody; spicy
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
biológiai forrás:
botanical
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
botanical
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
gőznyomás
27 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
941 °F
robbanási határérték
8.2 %
törésmutató
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
sűrűség
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fruity; woody; spicy
SMILES string
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
46.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)