Fontos dokumentumok
411515
Lithium bromide solution
54 wt. % in H2O
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
49.0-59.0% (silver nitrate titration)
54 wt. % in H2O
sűrűség
1.57 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1