Fontos dokumentumok
402990
Iodine monochloride
ACS reagent, 1.10±0.1 I/Cl ratio basis
Szinonimák:
Chloroiodide
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
solid or liquid
szennyeződések
≤0.005% insolubles
bp
97.4 °C (lit.)
oldhatóság
acetic acid: soluble(lit.)
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
carbon disulfide: soluble(lit.)
sűrűség
3.24 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 2-(4-haloisoquinolin-1-yl)ethanol derivatives
- 5-iodosalicylaldehydes
- 5-aryl-6-iodo-8-phenylpyrazolo[1,5-c]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidines
- (±)-1-cyclohexyl-4-iodo-3-methoxybutan-1-ol
- (±)-4-Iodo-3-methoxy-1-phenylbutan-1-ol
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3