Merck
359122
Sigma-Aldrich
Iodine trichloride
97%
Szinonimák:
Trichloroiodine
About This Item
Lineáris képlet:
ICl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Iodine trichloride (ICl3) is an inorganic compound that is commonly used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is also used in the halogenation of organic compounds, and oxidative cleavage of carbon-carbon bonds.
Alkalmazás
Iodine trichloride can be used:     
  • In the halogenation of aromatic compounds to prepare corresponding chlorinated derivatives.      
  • To oxidize primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)