Fontos dokumentumok
291048
Iodine monochloride solution
1.0 M in methylene chloride
Szinonimák:
Chloroiodide solution, Wijs solution
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
0.95-1.10 M (by Na2S2O3, titration)
1.0 M in methylene chloride
sűrűség
1.42 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3