Fontos dokumentumok
484024
Sodium hydroxide
reagent grade, 97%, flakes
Szinonimák:
‘Caustic soda’
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Teszt
97%
Forma
flakes
technika/technikák
titration: suitable
mp
318 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
sűrűség
2.13 g/cm3
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used in the following processes:
- Boehm′s titration
- dissolution testing
- pH adjustment during the silver nanoparticles synthesis
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?