MAB1393-I
Anti-PECAM-1 (CD31) Antibody, clone TLD-3A12
clone TLD-3A12, from mouse
Szinonimák:
Platelet endothelial cell adhesion molecule, CD31
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TLD-3A12, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PECAM1(5175)
rat ... Pecam1(29583)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected PECAM-1 (CD31) in one million rat splenocytes.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PECAM-1 (CD31) in Western Blotting applications (Male, D., et. al. (1995). Immunology. 84(3):453-60).
ELISA Analysis: A representative lot detected PECAM-1 (CD31) in ELISA applications (Male, D., et. al. (1995). Immunology. 84(3):453-60; Williams, K.C., et. al. (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Affects Function: A representative lot of PECAM-1 (CD31) Affected Function (Williams, K.C., et. al. (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PECAM-1 (CD31) in Immunohistochemistry applications (Williams, K.C., et. al. (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Cell Structure
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected PECAM-1 (CD31) in human tonsil tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2