Fontos dokumentumok
309087
Potassium bromate
ACS reagent, ≥99.8%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.8%
Forma
crystalline powder
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
anion nyomok
bromide (Br-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- An oxidant in the potentiometric determination of β-lactam drug.
- A brominating agent for the bromination of ethylacetoacetate to dibromoethylacetoacetate.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?