Merck
295876
Sigma-Aldrich
Formamide
spectrophotometric grade, ≥99%
Szinonimák:
Amide C1, Formic amide
About This Item
Lineáris képlet:
HCONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
45.04
Beilstein:
505995
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
grade:
spectrophotometric grade
bp:
210 °C (lit.)
grade
spectrophotometric grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.55 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
932 °F
robbanási határérték
2.7-19 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
hybridization: suitable
szennyeződések
<0.030% water
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
sűrűség
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 275 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 360 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Formamide destabilizes nucleic acid duplexes and may be used, typically, at a concentration of 50%, in hybridization protocols requiring lower hybridization temperatures.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
305.6 °F
Lobbanási pont (C)
152 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Philip Thomas et al.
Mutagenesis, 23(1), 57-65 (2007-12-01)
Alzheimer's disease (AD) is a premature ageing syndrome characterized by cognitive impairment arising from neuropathological changes occurring within specific areas of the brain. We report a 1.5-fold increase in trisomy 21 (P < 0.001) and a 1.2-fold increase in trisomy
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci.
Fuller AT.
British Journal of Experimental Pathology, 32(1), 130-130 (1960)
Solubilization in formamide protects RNA from degradation.
Chomczynski P.
Nucleic Acids Research, 20(14), 3791-3791 (1992)