Merck
398152
Sigma-Aldrich
Lithium sulfate monohydrate
ACS reagent, ≥99.0% dry basis
About This Item
Lineáris képlet:
Li2SO4 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.96
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Teszt:
≥99.0% dry basis
grade:
ACS reagent
Forma:
powder or crystals
oldhatóság:
water: soluble 128 g/L at 20 °C
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% dry basis
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤0.01% insolubles
veszteség
13.0-15.0% loss on drying
pH
5-7 (25 °C, 128 g/L)
oldhatóság
water: soluble 128 g/L at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES string
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
Lithium sulfate monohydrate is an inorganic lithium salt. It is relatively stable in atmospheric conditions. It is used in building blocks and chemical synthesis.
Alkalmazás
Lithium sulfate monohydrate is used to study the interference on the salicylate method, which is used for quantifying ammonia.
Lithium sulfate monohydrate may be used in the preparation of Cu(II) doped lithium sulfate monohydrate (LSMH) crystal.
Tulajdonságok és előnyök
Lithium sulfate monohydrate has the highest pyroelectric coefficient and remarkable piezoelectric and electro-optic properties.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Neutron diffraction structural study of pyroelectric Li2SO4?H2O at 293, 80, and 20K.
Lundgren JO, et al.
J. Chem. Phys. , 80(1), 423-430 (1984)
Growth and characterization of Cu (II) doped negatively soluble lithium sulfate monohydrate crystals.
Boopathi K, et al.
Journal of Crystal Growth, 386, 32-37 (2014)
Pyroelectric coefficient of lithium sulfate monohydrate (4.2-320 K).
Lang SB.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 4(10), 3603-3603 (1971)
Nonlinear optical properties of lithium sulfate monohydrate.
Bayarjargal L.
Crystal Research and Technology, 43(11), 1138-1142 (2008)
Eleonora Turco et al.
Molecular cell, 74(2), 330-346 (2019-03-12)
The autophagy cargo receptor p62 facilitates the condensation of misfolded, ubiquitin-positive proteins and their degradation by autophagy, but the molecular mechanism of p62 signaling to the core autophagy machinery is unclear. Here, we show that disordered residues 326-380 of p62