Fontos dokumentumok
132950
Chloroform
ReagentPlus®, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Szinonimák:
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.8%
form
liquid
tartalmaz
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
≤0.03% (water)
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
sűrűség
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash