Fontos dokumentumok
32211-M
Chloroform
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)
Szinonimák:
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
99.0-99.4% (GC)
form
liquid
tartalmaz
~1% ethanol as stabilizer
technika/technikák
RNA extraction: suitable
szennyeződések
≤0.00001% free chlorine (Cl)
≤0.00005% free acid (as HCl)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.005% carbonyl compounds (as CO)
≤0.01% tetrachloroethene (GC)
≤0.01% tetrachloromethane (GC)
≤0.01% trichloroethene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.03% dichloromethane (GC)
0.6-1.0% ethanol (GC)
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
sűrűség
1.476-1.483 g/mL at 20 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0001%
kation nyomok
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.05 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
SMILES string
ClC(Cl)Cl
alkalmasság
complies for appearance
complies for reaction against H2SO4
complies for suitability of determ. w. dithizone
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Extraction of RNA from plant cells.
- Preparation of dioleoylphosphatidylcholine (DOPC) solution.
- Dissolution of 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC).
Egyéb megjegyzések
Chloroform Miscibility/Immiscibility Table
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?