Fontos dokumentumok
1.02521
Supelco
Sodium hexanitrocobaltate(III)
[sodium cobalt(III)nitrite] for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sodium hexanitrocobaltate(III), Cobalt(III) sodium nitrite, Sodium cobaltinitrite
About This Item
Lineáris képlet:
Na3[Co(NO2)6]
CAS-szám:
Molekulatömeg:
403.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
237-077-7
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
Forma:
powder
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Forma
powder
szennyeződések
≤0.02% Insoluble matter
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220 °C
térfogatsúly
480 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Co].[Na+].[Na+].[Na+].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-]
InChI
1S/Co.6HNO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/h;6*(H,2,3);;;/q;;;;;;;3*+1/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUTOTFDDGIZNIK-UHFFFAOYSA-H
Related Categories
Alkalmazás
  • One-pot synthesis of graphene-cobalt hydroxide composite nanosheets (Co/G NSs) for electrocatalytic water oxidation.: This article presents a study on the use of sodium hexanitrocobaltate(III) in a one-pot synthesis method for producing graphene-cobalt hydroxide composite nanosheets. These composites show significant potential for applications in electrocatalytic water oxidation, highlighting their importance in energy conversion and storage technologies (Mehmood R et al., 2018).
  • Nitrosation with Sodium Hexanitrocobaltate(III).: This research discusses the use of sodium hexanitrocobaltate(III) as a reagent for the nitrosation process. It provides valuable insights into the application of this compound in organic synthesis, demonstrating its effectiveness in introducing nitroso groups into organic molecules, which is critical for the development of pharmaceuticals and agrochemicals (Stefane B et al., 1997).
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.02 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Suitability for Potassium determination: passes test
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3