Merck
431052
Sigma-Aldrich
Potassium metavanadate
98%
Szinonimák:
Potassium vanadate(V), Potassium vanadium trioxide
About This Item
Lineáris képlet:
KVO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
520 °C (lit.)
sűrűség
2.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/K.3O.V/q+1;;;-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQFYGYJPBUKISI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)