Fontos dokumentumok
207861
Ammonium carbonate
ACS reagent, ≥30.0% NH3 basis
Szinonimák:
Hartshorn salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
leírás
Mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
Forma
powder or chunks
koncentráció
≥30.0% NH3
szennyeződések
≤0.005% insolubles
≤0.01 nonvolatiles
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one and 1,4-dihydropyridine derivatives, via Biginelli and Hantzsch reactions.
- Preparation of ammonium carbonate buffer.
- Synthesis of dihyropyridones derivatives.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)