1.01136
Ammonium carbonate
EMPROVE® ESSENTIAL, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ammonium carbonate, salt of hartshorn
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
NF
Minőségi szint
gőznyomás
69 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
hatékonyság
1800-2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
oldhatóság
320 g/L
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[N+H4].N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1