203734-M
Brevetoxin PbTx-3, Ptychodiscus brevis
Lipid-soluble polyether marine toxin produced by the red tide dinoflagellate, Ptychodiscus brevis, found along the Gulf Coast of Florida.
Szinonimák:
Brevetoxin PbTx-3, Ptychodiscus brevis, Pumiliotoxin, Dihydrobrevetoxin B
Teszt
>95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
acetonitrile: 30 mg/mL
chloroform: 30 mg/mL
methanol: 30 mg/mL
water: sparingly soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1C2(C(OC8(C(OC9C(OC%10C(OC%11(C(OC(CC%11O)CC(=C)CO)C%10)C)C9)\C=C/C8)C2)C)CC3OC4C(OC5C(OC6C(OC7C(OC(=O)C=C7C)C6)(C5)C)CC4C)CCC31C)C
InChI
1S/C50H72O14/c1-25(24-51)14-28-17-37(52)50(8)41(54-28)19-33-34(61-50)18-32-29(55-33)10-9-12-46(4)42(58-32)23-49(7)40(62-46)21-39-47(5,64-49)13-11-30-44(60-39)26(2)15-31-36(56-30)22-48(6)38(57-31)20-35-45(63-48)27(3)16-43(53)59-35/h9-10,16,26,28-42,44-45,51-52H,1,11-15,17-24H2,2-8H3/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKMHDYJRAAJTAD-KTKRTIGZSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Voltage-dependent Na+ channel activator
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Rein, K., et al. 1994. J. Org. Chem.59, 2107.
Edwards, R.A., et al. 1992. Mol. Brain Res.14, 64.
Trainer, V.L. 1991. Mol. Pharmacol.40, 988.
Tsai, M.C., and Chen, M.L. 1991. Br. J. Pharmacol.103, 1126.
Trainer, V.L., et al. 1990. ACS Symposium Series418, 166.
Baden, D.G., et al. 1988. Toxicon26, 97.
Poli, M.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.30, 129.
Shimizu, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 514.
Baden, D.G., et al. 1982. Toxicon19, 455.
Catterfall, W.A., and Risk, M. 1981. Mol. Pharmacol.19, 345.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2