Fontos dokumentumok
179957
Methanol
≥99.6%, Laboratory Reagent grade
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
grade
Laboratory Reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.6%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
36 %
szennyeződések
≤0.01% alkalinity (as NH3)
≤0.03% acidity (as HCOOH)
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.01%
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?